Learn More
GeneBLAzer™ Kit de ensayo CRTR2-Gα15 CHO-K1 DA
El kit de ensayo GeneBLAzer™ CRTR2-Gα15 CHO-K1 DA contiene el receptor de la hipocretina 2 humano.
Marca: GeneBLAzer™ K1369
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Símbolo de gen: HCRTR2
- Número de referencia: NM_001526.2
- ID de gen: 3062
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Las células GeneBLAzer™ HCRTR2-Gα15 CHO-K1 DA (división detenida) y las células HCRTR2-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 contienen el receptor de la hipocretina 2 (HCRTR2) humano integrado de forma estable en la línea de células GeneBLAzer™ Ga15-NFAT-bla CHO-K1. Las células Gα15-NFAT-bla CHO-K1 contienen un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta del factor nuclear de células T activadas (NFAT), así como la proteína G promiscua, Ga15. Las células de división detenida (DA) están disponibles en dos configuraciones: un kit de ensayo (que incluye células y suficiente sustrato para analizar 1 placa de 384pocillos), y un tubo de células suficiente para analizar 10 placas de 384 pocillos.
- Las células DA son irreversiblemente detenidas por división utilizando un tratamiento de dosis bajas de Mitomicina-C, y no presentan toxicidad aparente ni cambio en la transducción de señales celulares. Tanto las células HCRTR2-Gα15 CHO-K1 DA como las células HCRTR2-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 están funcionalmente validadas para las concentraciones del factor Z' y CE50 de orexina B (Figura 1). Además, las células HCRTR2-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluyendo la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato (datos disponibles previa solicitud). También se dispone de datos de pruebas adicionales que utilizan estímulos alternativos.
- El HCRTR2 tiene alta afinidad para ambos péptidos de orexina. La expresión de este receptor se ha detectado en el cerebro, así como en la glándula suprarrenal, el tracto gastrointestinal y el páncreas. Las cascadas de señalización utilizadas por los receptores de orexina parecen ser variadas y dependientes del tipo de célula. En las células CHO, se observa la liberación de calcio después del tratamiento agonista. En las neuronas hipotalámicas, aumenta la frecuencia de los potenciales de acción. La administración de cualquiera de los péptidos de orexina en el torrente sanguíneo de las ratas provocó un aumento en el comportamiento de alimentación. También se cree que el sistema de orexina regula la función neuroendocrina y el ciclo de vigilia del sueño. El HCRTR2 se ha relacionado directamente con la narcolepsia en estudios con animales.
Especificaciones
Almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato | |
GPCR | |
1 placa |
Fluorescente | |
Células HCRTR2-Gα15 CHO-K1 DA, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solución D, 1 ml, 2 protocolos, certificado de análisis | |
Células de división detenida |