Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de níquel sin tapas
Código de producto. 12847663 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12847663 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12847663
Marca: Nickel Electro™ 2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con componentes de níquel de alta calidad, estos crisoles tienen buenas propiedades mecánicas y una excelente resistencia a numerosos entornos corrosivos.
  • Crisol de níquel de laboratorio
  • Especificación de níquel 201 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %) 
  • Formado con la forma de una placa de níquel 
  • Acabado brillante por dentro y por fuera
  • Se suministran en paquetes estándar de 10
Especificaciones
Material Níquel
Capacidad (métrico) 10 mL
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Altura (métrico) 30 mm