Learn More
Fisherbrand™ CRUCIBLE TONGS PTFE Coated TIPS 18in
Designed to handle hot, cold, corrosive, or sticky materials without scratching or damaging container exteriors.
Marca: Fisherbrand™ 13-820-022
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Contoured jaw enables the handling of crucibles and other objects. Tongs are used for handling chemically active materials.
- Stainless steel construction
- PTFE coating
- Nonsticking and non-corrosive
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Especificaciones
Crucible tongs | |
18 in. | |
PTFE | |
457 mm | |
Pinzas de crisol |
Tongs with PTFE coating | |
1 | |
Ribbed | |
Acero inoxidable |
Título del producto
Fisherbrand™ CRUCIBLE TONGS PTFE Coated TIPS 18in > PTFE-Coated Tongs
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido