Learn More
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
Marca:  Welch™ 3242-00
Detalles adicionales : Peso : 38.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16248250
  • 5125.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bomba de vacío de paletas giratorias de dos etapas Welch Gardner Denver CRVpro
  • La resistente bomba de vacío CRVpro pertenece a la nueva generación de bombas de paletas giratorias de dos etapas de alto rendimiento de Welch.
  • La bomba impresiona por su larga vida útil, su fiabilidad absoluta y sus bajos requisitos de mantenimiento.
  • Esto se ha habilitado gracias a tres innovaciones principales:
    • Su baja temperatura de funcionamiento, que ralentiza los procesos de corrosión potenciales y reduce el consumo de aceite.
    • Su gran depósito de aceite garantiza una baja concentración química, lo que contribuye a prolongar los intervalos de intercambio de aceite.
    • Su revestimiento interior especial aumenta la resistencia a productos químicos de la bomba.
  • Contenido de la entrega: Bomba con motor, 3 cables de línea (UE/ R. U./ EE. UU.), 2 litros de aceite, anillo de centrado con trampa de suciedad, anillo de centrado, 2 anillos de sujeción.
Especificaciones
Especificaciones
Bomba con motor, 3 cables de línea (UE/ R. U./ EE. UU.), 2 l de aceite, anillo de centrado con trampa de suciedad, anillo de centrado, 2 anillos de sujeción
cUL y CE
CRVpro 24
de 40 °C
50/60 Hz
436 l/min
3 x 10-3 mbar (2 x 10-3 torr)
1450 rpm
22,4 x 8,1 x 11,4 in
84,9 lb
de 10 °C
Bomba de paletas giratorias
2200 mL
230 V