Learn More
Welch™ CRVpro™ Starter Package
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
2782.50€
Especificaciones
Incluye | CRVpro con separador de vapor de aceite AKD 16, válvula de bola de 2 vías, conector de manguera, manguera de vacío (1,5 m), juego de cambio de aceite |
---|---|
Tipo de bomba | Bomba de paletas giratorias |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15721918
|
Welch™
330071 |
CRVpro 4 |
2782.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CRVpro Starter Package Includes:
- Oil mist separator AKD 16
- 2-way ball valve
- Hose connector DN 16KF-10/8 mm
- Vacuum hose (1.5 m)
- Oil change set
Especificaciones
CRVpro con separador de vapor de aceite AKD 16, válvula de bola de 2 vías, conector de manguera, manguera de vacío (1,5 m), juego de cambio de aceite | |
Bomba de paletas giratorias |