Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Click to view available options
Modelo:
Hombro
Longitud hasta la mitad del antebrazo
Descripción
- Ofrece protección en entornos ultrafríos de hasta -196 °C
- Máxima protección térmica, flexibilidad y destreza
- El revestimiento interior desecha la humedad para mayor comodidad durante un uso prolongado
- Cat. II CE, EN 511, EN 388, EN 420
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría II CE, EN 511, EN 388, EN 420 |
Color | Azul |
Tipo de producto | Guantes criogénicos |
Tamaño | Pequeño |
Modelo | Hombro |
Temperature (Metric) Max | de -196 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de hielo seco, congeladores a temperatura baja y ultrabaja, sistemas criogénicos cerrados |