Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Mid-Arm Length Cryogenic Gloves
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Marca:  Tempshield™ MAM
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11803801
  • 328.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Descripción
Descripción
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
  • Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
  • Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
  • El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
  • Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
  • No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
Especificaciones
EN 420, EN 511
Azul
Guantes criogénicos
Cryo-Gloves™
-196 °C
Entre 33,5 y 39,5 cm
Hasta el antebrazo
Específico
Medio
Manipulación de hielo seco, congeladores de baja/baja temperatura y sistemas criogénicos cerrados
-320 °F
13,3/15,5 pulg