Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Elbow Length Cryogenic Gloves
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Marca: Tempshield™ EBLWP
Detalles adicionales : Peso : 0.23400kg
Alertas:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Descripción
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
- Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
- Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
- Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
- El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
- Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
- No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
EN 420, EN 511 | |
Azul | |
Guantes criogénicos resistentes al agua | |
Sí | |
Cryo-Gloves™ | |
-196 °C | |
Entre 44 y 50 cm |
Longitud hasta el codo | |
Específico | |
Grande | |
Dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos y contenedores criogénicos abiertos con posibilidad de exposición a líquidos/salpicaduras | |
-320 °F | |
17,3/19,8 pulg |