Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Wrist-Length Cryogenic Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
- Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
- Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
- Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
- El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
- Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
- No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420, EN 511 |
| Descripción | Hasta la muñeca |
| Color | Azul |
| Hand | Específico |
| Tipo de producto | Guantes criogénicos resistentes al agua |
| Tamaño | M |
| Norma EN388 | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos y contenedores criogénicos abiertos con posibilidad de exposición a líquidos/salpicaduras |
| Serie | Cryo-Gloves™ |
| Temperatura mín. (imperial) | -320 °F |
| Mostrar más |