Learn More
Greiner Bio-One Criotubo de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8005696
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
2 mL
4 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
300 PCS
500 PCS
Código de producto. 10440951
Marca: Greiner Bio-One 126279
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno de alta calidad para ofrecer solidez y alta resistencia térmica. Los tubos criogénicos Greiner BioOne™ Cryo.s™ con rosca externa resisten una escala de temperatura de – 196 a + 100 °C.
  • Libres de ADN humano, endotoxinas, ADNasa y ARNasa detectables
  • Estériles, no pirogénicos, no citotóxicos y no contienen metales pesados
  • Con marcado CE (CE/IVD)
  • Por cuestiones de seguridad, los tubos Cryo.s se deben almacenar en un congelador o, de forma exclusiva, en nitrógeno líquido en fase gaseosa
  • Apto para su envío en avión
  • Con un área de escritura blanca resistente a los arañazos
  • 150 insertos por caja (para el etiquetado adicional de los tapones)
  • Aptos para el almacenamiento a -20 °C, -80 °C y en la fase de vapor del LN2
  • Disponible con distintos colores de tapón y volúmenes de trabajo
  • Polipropileno ultrapuro de grado médico, certificado según la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) como material libre de sustancias lixiviables
  • Gradillas y cajas de almacenamiento para accesorios disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo criogénico
Color del tapón Azul
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 ml
Forma del fondo Fondo redondo, base de pie en estrella
Material Polipropileno
Incluye Área de escritura blanca; tapones para etiquetado
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +100°C
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)