Learn More
Greiner Bio-One Tubo de polipropileno de 4 ml con fondo redondo Crio.s™ con tapón de rosca externo
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Natural
Incluye:
Base de pie en estrella, área de escritura de ID y 150 insertos de tapón blancos
Tamaño de la unidad:
300 PCS
Descripción
- Con o sin área de escritura de ID
- Con base de pie en estrella
- Estéril
- Apirógenos y no tóxicos
- Incluye 100 insertos de tapón blancos
- Caja de polietileno
- Diám. × Al: 12,4 x 83 mm
Service Plan
No
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 12,4 mm |
| Tipo de producto | Tubo de almacenamiento criogénico |
| Color del tapón | Amarillo |
| Capacidad (métrico) | 4 mL |
| Forma del fondo | Redondo |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Externo |
| Incluye | Base de pie en estrella, área de escritura de ID y 150 insertos de tapón blancos |
| Longitud (métrico) | 83 mm |
| Envase | Caja de polietileno |
| Mostrar más |