Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de congelador CryoBox™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10547571
Click to view available options
Admite:
16 cajas/rack
4 criocajas/gradilla
9 criocajas/gradilla
CryoBoxes
Gradillas de 12 cajas criogénicas
Gradillas de 4 cajas criogénicas
Gradillas de 7 cajas criogénicas
Gradillas de 9 cajas criogénicas
Diseñar:
Horizontal
Vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
14.3 x 14 x 22.5 cm (5.625 x 5.5 x 8.75 pulg)
14.3 x 14 x 50.2 cm (5.625 x 5.5 x 19.75 pulg)
22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 pulg)
22.5 x 59.0 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 23.25 pulg)
3,375 x 3,25 x 19,75 pulg (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 pulg (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 26,5 x 5,531 pulg (14,3 x 67x 14 cm)
5,625 x 5,5 x 16 pulg (14,3 x 14 x 40,6 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 pulg (14,3 x 14 x 70,5 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 10547571
Marca: Thermo Scientific™ 50384322
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Apile y organice cajas de almacenamiento de viales criogénicos estándar con estas gradillas para congeladores.
Apile y organice cajas de almacenamiento de viales criogénicos estándar con estas gradillas para congeladores. Las gradillas para congeladores Thermo Scientific™ CryoBox™ incluyen gradillas de acero inoxidable Thermo Scientific Nalgene™ CryoBox y gradillas de aluminio Thermo Scientific Nunc™ resistentes que se adaptan a los congeladores verticales y horizontales más comunes.
  • Guarde cómodamente cajas de almacenamiento para viales criogénicos estándar de 132 x 132 mm con estas gradillas para congelador.
  • Se adapta a Thermo Scientific Nalgene™ y Nunc™ CryoBoxes™
  • Entre las opciones se incluyen gradillas duraderas de acero inoxidable y aluminio que se adaptan a la mayoría de congeladores horizontales y verticales comunes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22.5 x 44.4 x 14.3 cm (5.625 x 8.875 x 17.5 pulg)
Admite CryoBoxes
Diseñar Horizontal
Material Acero inoxidable
Tipo Rack para almacenamiento de criocajas, horizontal
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.