Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de crioconservación
Descripción
Cubra las necesidades de cualquier presupuesto con las CryoBoxes™ de plástico o cartón diseñadas para almacenar viales y tubos criogénicos. Elija entre una variedad de estilos Thermo Scientific™ CryoBox™ de plástico duradero con tapas con guía posicionadora y rejillas de ubicación impresas, o seleccione CryoBoxes™ de cartón económicos para almacenamientos a corto plazo. Las cajas de plástico se han optimizado para adaptarse mejor a nuestra propia marca de tubos de microcentrífuga y viales Nalgene™ y Nunc™.
- Cajas de crioconservación duraderas de plástico para almacenamiento de corta o larga duración
- Las tapas con guía posicionadora de las cajas de crioconservación de plástico evitan la alineación incorrecta
- Las cajas de plástico son esterilizables en autoclave para la descontaminación y utilizables en un intervalo de temperatura desde -196°C hasta +121°C
- Rejilla impresa en las tapas de plástico para una fácil gestión del inventario
- Cajas de crioconservación económicas de cartón para almacenamiento de corta duración
- Las cajas de cartón tienen divisores y orificios en la base para un buen drenaje y una buena circulación de aire
- Disponibles con divisores para el almacenamiento de entre 25 y 169 tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Policarbonato, 76 x 76 x 52 mm |
| Color | Blanco |
| Material | Policarbonato |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Admite | 25 (Viales de 1,2 y 2 mL) |
| Línea de productos | Nalgene |
| Cantidad | 8/Paq., 48/Caja |
| Conjunto de tubos | 5 x 5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 76 x 76 x 51 mm (3 x 3 x 2 in) |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.