Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de crioconservación
Satisfaga sus necesidades y ajústese al presupuesto con las cajas de crioconservación Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ 340053
726.63 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Descripción
Satisfaga sus necesidades y ajústese al presupuesto con las cajas de crioconservación Thermo Scientific™, disponibles en materiales que van desde cajas de cartón económicas hasta cajas resistentes a roturas de policarbonato duradero. Estas cajas incluyen el formato de almacenamiento más denso disponible: almacene 169 tubos de 1 ml en una caja de crioconservación estándar.
- Cajas de crioconservación duraderas de plástico para almacenamiento de corta o larga duración
- Las tapas con guía posicionadora de las cajas de crioconservación de plástico evitan la alineación incorrecta
- Las cajas de plástico son esterilizables en autoclave para la descontaminación y utilizables en un intervalo de temperatura desde -196 °C hasta +121 °C
- Rejilla impresa en las tapas de plástico para una fácil gestión del inventario
- Cajas de crioconservación económicas de cartón para almacenamiento de corta duración
- Las cajas de cartón tienen divisores y orificios en la base para un buen drenaje y una buena circulación de aire
- Disponibles con divisores para el almacenamiento de entre 25 y 169 tubos
Especificaciones
Envase de cartón, 145 x 145 x 53 mm | |
Cartón | |
Caja criogénica | |
Nunc | |
10 x 10 | |
5,71 in | |
5,71 in | |
2,09 in | |
4,73 kg |
Blanco | |
Cuadrada | |
100 (Viales de 1 a 1,8 mL) | |
42/Paq., 42/Caja | |
145 x 145 x 53 mm (5,71 x 5,71 x 2,09 pulg) | |
145 mm | |
145 mm | |
53 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.