Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de crioconservación
Cubra las necesidades de cualquier presupuesto con las CryoBoxes™ de plástico o cartón diseñadas para almacenar viales y tubos criogénicos.
Marca: Thermo Scientific™ 330821
471.24 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Cubra las necesidades de cualquier presupuesto con las CryoBoxes™ de plástico o cartón diseñadas para almacenar viales y tubos criogénicos. Elija entre una variedad de estilos Thermo Scientific™ CryoBox™ de plástico duradero con tapas con guía posicionadora y rejillas de ubicación impresas, o seleccione CryoBoxes™ de cartón económicos para almacenamientos a corto plazo. Las cajas de plástico se han optimizado para adaptarse mejor a nuestra propia marca de tubos de microcentrífuga y viales Nalgene™ y Nunc™.
- Cajas de crioconservación duraderas de plástico para almacenamiento de corta o larga duración
- Las tapas con guía posicionadora de las cajas de crioconservación de plástico evitan la alineación incorrecta
- Las cajas de plástico son esterilizables en autoclave para la descontaminación y utilizables en un intervalo de temperatura desde -196°C hasta +121°C
- Rejilla impresa en las tapas de plástico para una fácil gestión del inventario
- Cajas de crioconservación económicas de cartón para almacenamiento de corta duración
- Las cajas de cartón tienen divisores y orificios en la base para un buen drenaje y una buena circulación de aire
- Disponibles con divisores para el almacenamiento de entre 25 y 169 tubos
Especificaciones
Policarbonato, 132 x 132 x 52 mm | |
Policarbonato | |
Caja criogénica | |
Nunc | |
8 x 8 | |
5,25 in | |
5,25 in | |
2,13 in | |
6 kg |
Blanco | |
Cuadrada | |
64 (Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL) | |
4/Paq., 24/Caja | |
133 x 133 x 52 mm (5,25 x 5,25 x 2,13 in) | |
133 mm | |
133 mm | |
52 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7411713010 | Certificado de conformidad | 24/11/2024 | 330821 |
7425178010 | Certificado de conformidad | 24/11/2024 | 330821 |
7301785010 | Certificado de conformidad | 06/11/2021 | 330821 |
7310875010 | Certificado de conformidad | 11/08/2020 | 330821 |
7331114010 | Certificado de conformidad | 29/07/2020 | 330821 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.