Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de crioconservación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11321655
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Surtido
Verde
Admite:
100 (Viales de 1 a 1,5 mL)
100 (Viales de 1 a 1,8 mL)
100 (Viales de 3,6 mL)
25 (Viales de 1 a 1,8 mL)
25 (Viales de 1,2 y 2 mL)
64 (Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL)
81 (Viales de 1 a 1,8 mL)
81 (Viales de 1 a 2 mL)
81 (Viales de 1,2 y 2 mL)
81 (Viales de 3,6 mL)
81 (Viales de 5 mL)
Material:
Cartón
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 24
paquete de 30
paquete de 4
paquete de 42
paquete de 8
Código de producto. 11321655
Marca: Thermo Scientific™ 369647
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubra las necesidades de cualquier presupuesto con las CryoBoxes™ de plástico o cartón diseñadas para almacenar viales y tubos criogénicos.
Cubra las necesidades de cualquier presupuesto con las CryoBoxes™ de plástico o cartón diseñadas para almacenar viales y tubos criogénicos. Elija entre una variedad de estilos Thermo Scientific™ CryoBox™ de plástico duradero con tapas con guía posicionadora y rejillas de ubicación impresas, o seleccione CryoBoxes™ de cartón económicos para almacenamientos a corto plazo. Las cajas de plástico se han optimizado para adaptarse mejor a nuestra propia marca de tubos de microcentrífuga y viales Nalgene™ y Nunc™.
  • Cajas de crioconservación duraderas de plástico para almacenamiento de corta o larga duración
  • Las tapas con guía posicionadora de las cajas de crioconservación de plástico evitan la alineación incorrecta
  • Las cajas de plástico son esterilizables en autoclave para la descontaminación y utilizables en un intervalo de temperatura desde -196°C hasta +121°C
  • Rejilla impresa en las tapas de plástico para una fácil gestión del inventario
  • Cajas de crioconservación económicas de cartón para almacenamiento de corta duración
  • Las cajas de cartón tienen divisores y orificios en la base para un buen drenaje y una buena circulación de aire
  • Disponibles con divisores para el almacenamiento de entre 25 y 169 tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Envase de cartón, 132 x 132 x 75 mm
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Admite 81 (Viales de 3,6 mL)
Línea de productos Nunc
Cantidad 30/Paq., 30/Caja
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 132 x 132 x 75 mm (5,32 x 5,32 x 2,87 in)
Longitud (imperial) 5,32 in
Longitud (métrico) 132 mm
Anchura (imperial) 5,32 in
Anchura (métrico) 132 mm
Altura (imperial) 2,87 in
Altura (métrico) 75 mm
Peso (métrico) 4,43 kg
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.