Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de crioconservación
Código de producto. 11754703
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Surtido
Verde
Admite:
100 (Viales de 1 a 1,5 mL)
100 (Viales de 1 a 1,8 mL)
100 (Viales de 3,6 mL)
25 (Viales de 1 a 1,8 mL)
25 (Viales de 1,2 y 2 mL)
64 (Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL)
81 (Viales de 1 a 1,8 mL)
81 (Viales de 1 a 2 mL)
81 (Viales de 1,2 y 2 mL)
81 (Viales de 3,6 mL)
81 (Viales de 5 mL)
Material:
Cartón
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 24
paquete de 30
paquete de 4
paquete de 42
paquete de 8
Código de producto. 11754703
Marca: Thermo Scientific™ 8670130240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cubra las necesidades de cualquier presupuesto con las CryoBoxes™ de plástico o cartón diseñadas para almacenar viales y tubos criogénicos.
Cubra las necesidades de cualquier presupuesto con las CryoBoxes™ de plástico o cartón diseñadas para almacenar viales y tubos criogénicos. Elija entre una variedad de estilos Thermo Scientific™ CryoBox™ de plástico duradero con tapas con guía posicionadora y rejillas de ubicación impresas, o seleccione CryoBoxes™ de cartón económicos para almacenamientos a corto plazo. Las cajas de plástico se han optimizado para adaptarse mejor a nuestra propia marca de tubos de microcentrífuga y viales Nalgene™ y Nunc™.
  • Cajas de crioconservación duraderas de plástico para almacenamiento de corta o larga duración
  • Las tapas con guía posicionadora de las cajas de crioconservación de plástico evitan la alineación incorrecta
  • Las cajas de plástico son esterilizables en autoclave para la descontaminación y utilizables en un intervalo de temperatura desde -196°C hasta +121°C
  • Rejilla impresa en las tapas de plástico para una fácil gestión del inventario
  • Cajas de crioconservación económicas de cartón para almacenamiento de corta duración
  • Las cajas de cartón tienen divisores y orificios en la base para un buen drenaje y una buena circulación de aire
  • Disponibles con divisores para el almacenamiento de entre 25 y 169 tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Policarbonato, 133 x 133 x 52 mm
Color Rojo
Material Policarbonato
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Admite 81 (Viales de 1 a 2 mL)
Incluye Colored Insert
Línea de productos Nalgene
Cantidad 4/Paq., 24/Caja
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 52 mm (5.25 x 5.25 x 2 in)
Longitud (imperial) 5,25 in
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (imperial) 5,25 in
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 52 mm
Peso (métrico) 0,64 kg
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.