Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de crioconservación
Satisfaga sus necesidades y ajústese al presupuesto con las cajas de crioconservación Thermo Scientific™.
18.80€ - 865.00€
Código de producto | Marca | Admite | Diseñar | Color | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Diseñar | Color | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11321615
|
Thermo Scientific™
330821 |
64 (Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL) | Cajas de policarbonato Nunc MAX-100 CryoStore | Blanco | 133 x 133 x 52 mm (5,25 x 5,25 x 2,13 in) |
570.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11311625
|
Thermo Scientific™
340053 |
100 (Viales de 1 a 1,8 mL) | Cajas de cartón Nunc | Blanco | 145 x 145 x 53 mm (5,71 x 5,71 x 2,09 pulg) |
725.00€
paquete de 42 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11321625
|
Thermo Scientific™
340061 |
100 (Viales de 3,6 mL) | Cajas de cartón Nunc | Blanco | 145 x 145 x 75 mm (5,71 x 5,71 x 3,07 in) |
550.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10479572
|
Thermo Scientific™
341483 |
100 (Viales de 3,6 mL) | Cajas de policarbonato Nunc MAX-100 CryoStore | Blanco | 132 x 132 x 78 mm (5,25 x 5,25 x 3,063 in) |
865.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10701713
|
Thermo Scientific™
369639 |
81 (Viales de 1 a 1,8 mL) | Cajas de cartón Nunc | Blanco | 132 x 132 x 51 mm (5,32 x 5,32 x 2,17 in) |
18.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11321655
|
Thermo Scientific™
369647 |
81 (Viales de 3,6 mL) | Cajas de cartón Nunc | Blanco | 132 x 132 x 75 mm (5,32 x 5,32 x 2,87 in) |
487.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11765343
|
Thermo Scientific™
374187 |
100 (Viales de 1 a 1,8 mL) | Cajas de policarbonato Nunc MAX-100 CryoStore | Gris | 132 x 132 x 52 mm (5,25 x 5,25 x 2,13 in) |
135.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10134321
|
Thermo Scientific™
378220 |
81 (Viales de 1 a 1,8 mL) | Cajas de cartón Nunc | Blanco | 132 x 132 x 51 mm (5,25 x 5,25 x 2 in) |
87.05€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10644412
|
Thermo Scientific™
378247 |
25 (Viales de 1 a 1,8 mL) | Cajas de cartón Nunc | Blanco | 75 x 75 x 51 mm (2,88 x 2,88 x 2 in) |
262.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10739331
|
Thermo Scientific™
5025-0505 |
25 (Viales de 1,2 y 2 mL) | CryoBox de policarbonato Nalgene | Blanco | 76 x 76 x 51 mm (3 x 3 x 2 in) |
79.95€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10324741
|
Thermo Scientific™
5026-0909 |
81 (Viales de 1,2 y 2 mL) | CryoBox de policarbonato Nalgene | Blanco | 133 x 133 x 52 mm (5.25 x 5.25 x 2 in) |
128.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10069130
|
Thermo Scientific™
5026-1010 |
100 (Viales de 1 a 1,5 mL) | CryoBox de policarbonato Nalgene | Azul | 133 x 133 x 52 mm (5,25 x 5,25 x 2,06 in) |
327.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10038700
|
Thermo Scientific™
5027-0909 |
81 (Viales de 5 mL) | CryoBox de policarbonato Nalgene | Blanco | 133 x 133 x 95 mm (5,25 x 5,25 x 3,75 in) |
76.17€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11754703
|
Thermo Scientific™
867013-0240 |
81 (Viales de 1 a 2 mL) | CryoBox de policarbonato Nalgene W/inserto de color | Rojo | 133 x 133 x 52 mm (5.25 x 5.25 x 2 in) |
64.30€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11764703
|
Thermo Scientific™
867013-0241 |
81 (Viales de 1 a 2 mL) | CryoBox de policarbonato Nalgene W/inserto de color | Amarillo | 133 x 133 x 52 mm (5.25 x 5.25 x 2 in) |
74.90€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11391514
|
Thermo Scientific™
867013-0242 |
81 (Viales de 1 a 2 mL) | CryoBox de policarbonato Nalgene W/inserto de color | Verde | 133 x 133 x 52 mm (5.25 x 5.25 x 2 in) |
64.30€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11301524
|
Thermo Scientific™
867013-0243 |
81 (Viales de 1 a 2 mL) | CryoBox de policarbonato Nalgene W/inserto de color | Azul | 133 x 133 x 52 mm (5.25 x 5.25 x 2 in) |
74.90€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11311524
|
Thermo Scientific™
867013-0244 |
81 (Viales de 1 a 2 mL) | CryoBox de policarbonato Nalgene W/inserto de color | Gris | 133 x 133 x 52 mm (5.25 x 5.25 x 2 in) |
76.45€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10151042
|
Thermo Scientific™
867013-0245 |
81 (Viales de 1 a 2 mL) | CryoBox de policarbonato Nalgene W/inserto de color | Surtido | 133 x 133 x 52 mm (5.25 x 5.25 x 2 in) |
387.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11775343
|
Thermo Scientific™
341483 |
100 (Viales de 3,6 mL) | Cajas de policarbonato Nunc MAX-100 CryoStore | Blanco | 132 x 132 x 78 mm (5,25 x 5,25 x 3,063 in) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Satisfaga sus necesidades y ajústese al presupuesto con las cajas de crioconservación Thermo Scientific™, disponibles en materiales que van desde cajas de cartón económicas hasta cajas resistentes a roturas de policarbonato duradero. Estas cajas incluyen el formato de almacenamiento más denso disponible: almacene 169 tubos de 1 ml en una caja de crioconservación estándar.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Cuadrada | |
Caja criogénica |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.