Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
El aislamiento de espuma de poliuretano combinado con un sistema de refrigeración altamente eficiente logra y mantiene temperaturas ultra bajas. Eppendorf™ CryoCube™ F740 es conocido por su eficiencia energética, fiabilidad y conservación de muestras a largo plazo sin preocupaciones.
Marca: Eppendorf™ F740320041
18179.43 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25041" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La espuma convencional, reforzada por paneles de aislamiento de vacío en el cuerpo del dispositivo y el aislamiento de poliuretano reforzado en la puerta, garantiza un aislamiento eficiente
- Puerta externa con asa a la izquierda o a la derecha para utilización óptima del espacio en el laboratorio
- Panel de control de fácil lectura y empotrado a nivel de los ojos y función de alarma
- Las puertas interiores aisladas y selladas minimizan las pérdidas de frío al acceder a las muestras
- Equipado con tres o cinco compartimentos que pueden ser Equipado con gradillas Eppendorf u otras marcas conocidas
- Cada estante tiene rejillas para un ajuste rápido de la temperatura
- Los ultracongeladores son adecuados para el almacenamiento y conservación de todo tipo de materiales/muestras biológicos
Especificaciones
Refrigerada por aire | |
Asa derecha | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
5 estantes con asa derecha | |
5 años | |
230 V/50 Hz |
740 l | |
3 | |
5 | |
CE | |
F740hi |
Videos
-
Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
20510_Energy_Efficiency_Cold_Storage.pdf
Tamaño : 1.3 MB
Título del producto
Eppendorf™ CryoCube™ F740 > Modelo: F740hi
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido