Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740hi, con interfaz touchscreen
Diseñe el ultracongelador en torno a la muestra: La serie Eppendorf CryoCube™ F740 es la inclusión más reciente a la familia de ultracongeladores Eppendorf.
Especificaciones
Tipo | Air-cooled |
---|---|
Capacidad (métrico) | 740 L |
Puertas interiores | 3 |
Aislamiento | Vacío, espuma de poliuretano |
Modelo | Vertical, F740hi |
Descripción
- La espuma convencional, reforzada por paneles de aislamiento de vacío en el cuerpo del dispositivo y el aislamiento de poliuretano reforzado en la puerta, garantiza un aislamiento eficiente
- Puerta externa con asa a la izquierda o a la derecha para utilización óptima del espacio en el laboratorio
- Panel de control de fácil lectura y empotrado a nivel de los ojos y función de alarma
- Las puertas interiores aisladas y selladas minimizan las pérdidas de frío al acceder a las muestras
- Equipado con tres o cinco compartimentos que pueden ser Equipado con gradillas Eppendorf u otras marcas conocidas
- Cada estante tiene rejillas para un ajuste rápido de la temperatura
- Los ultracongeladores son adecuados para el almacenamiento y conservación de todo tipo de materiales/muestras biológicos
Especificaciones
Air-cooled | |
3 | |
Vertical, F740hi | |
230 V 50 Hz |
740 L | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
Gris | |
10,500 w |