Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hi ULT, 5 compartimentos, CO2 Backup
GREENER_CHOICE
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
20170.36€ - 21023.76€
Especificaciones
Descripción Refrigerado por aire
Capacidad (métrico) 740 l
Material de la cabina Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación.
Ruedas giratorias
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca tipo de tapón Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca tipo de tapón Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
15962401
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
F740322031
UE Modelo de puerta con asa a la izquierda
20170.36€
cada uno
15982401
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
F740322041
UE Modelo de puerta con asa a la derecha
21023.76€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Refrigerantes naturales para refrigeración probada en el futuro
  • Puerto de ventilación automatizado para un rápido reacceso a las muestras
  • Tirador de puerta de diseño ergonómico para un funcionamiento suave y sencillo
  • Control de acceso personalizado para la máxima seguridad de las muestras
  • Sistemas en cascada de compresores de dos etapas probados para condiciones de trabajo a largo plazo
  • El fácil acceso al filtro de aire permite una limpieza regular y mejor rendimiento
  • Ruedas de altas prestaciones para facilitar el movimiento cuando sea necesario
  • Paneles aislados al vacío reforzados con aislamiento de poliuretano
  • Interfaz de usuario intuitiva para facilitar el ajuste y la monitorización de la temperatura así como la exportación de datos a través de USB
  • Cuerpo robusto de acero inoxidable para una alta seguridad de la muestra y una fácil limpieza
  • Cabezal de sonda interno ubicado en el centro del congelador para una medición de temperatura fiable
  • La placa de seguridad bloqueable protege los interruptores de encendido y apagado de alarma para un apagado accidental
  • La reducción del consumo de energía se traduce en menores costes operativos
  • Diseñado para un funcionamiento silencioso para proporcionar mejores
    condiciones de trabajo
  • Aumento de la capacidad de almacenamiento de muestras respecto a sus predecesores en un 14 %
  • Precisión de temperatura optimizada para un almacenamiento seguro de muestras
  • Las puertas interiores aisladas con juntas minimizan la fluctuación de temperatura
    durante el acceso a las muestras
  • Los modelos de interfaz avanzada cuentan con acceso y registro de usuarios únicos para proporcionar la más alta seguridad y protección de muestra
  • El controlador del inversor permite utilizar congeladores en circuitos de 100, 115, 208 y
    230 V con un simple cambio de cable de alimentación
  • Modelos disponibles con 3 o 5 compartimentos interiores para opciones de diseño flexibles
  • Modelos disponibles con puerta exterior izquierda o derecha para mayor tamaño flexibilidad
  • Modelos disponibles con configuraciones de refrigeración por aire o por agua
  • Modelos disponibles con configuraciones de refrigeración de reserva
  • Modelos disponibles con registradores gráficos
Especificaciones
Especificaciones
Refrigerado por aire
Acero inoxidable
No
62,1 x 86,5 x 139 cm
CO2 (instalado en fábrica)
R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC
740 l
Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación.
5 compartimentos interiores
98 × 109,9 × 197,3 cm
No
Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hi ULT, 5 compartimentos, CO2 Backup