Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hiw ULT, 5 compartimentos, reserva de CO2
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
Marca: Eppendorf™ F740322131
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Refrigerantes naturales para refrigeración probada en el futuro
- Puerto de ventilación automatizado para un rápido reacceso a las muestras
- Tirador de puerta de diseño ergonómico para un funcionamiento suave y sencillo
- Control de acceso personalizado para la máxima seguridad de las muestras
- Sistemas en cascada de compresores de dos etapas probados para condiciones de trabajo a largo plazo
- El fácil acceso al filtro de aire permite una limpieza regular y mejor rendimiento
- Ruedas de altas prestaciones para facilitar el movimiento cuando sea necesario
- Paneles aislados al vacío reforzados con aislamiento de poliuretano
- Interfaz de usuario intuitiva para facilitar el ajuste y la monitorización de la temperatura así como la exportación de datos a través de USB
- Cuerpo robusto de acero inoxidable para una alta seguridad de la muestra y una fácil limpieza
- Cabezal de sonda interno ubicado en el centro del congelador para una medición de temperatura fiable
- La placa de seguridad bloqueable protege los interruptores de encendido y apagado de alarma para un apagado accidental
- La reducción del consumo de energía se traduce en menores costes operativos
- Diseñado para un funcionamiento silencioso para proporcionar mejores
condiciones de trabajo - Aumento de la capacidad de almacenamiento de muestras respecto a sus predecesores en un 14 %
- Precisión de temperatura optimizada para un almacenamiento seguro de muestras
- Las puertas interiores aisladas con juntas minimizan la fluctuación de temperatura
durante el acceso a las muestras - Los modelos de interfaz avanzada cuentan con acceso y registro de usuarios únicos para proporcionar la más alta seguridad y protección de muestra
- El controlador del inversor permite utilizar congeladores en circuitos de 100, 115, 208 y
230 V con un simple cambio de cable de alimentación - Modelos disponibles con 3 o 5 compartimentos interiores para opciones de diseño flexibles
- Modelos disponibles con puerta exterior izquierda o derecha para mayor tamaño flexibilidad
- Modelos disponibles con configuraciones de refrigeración por aire o por agua
- Modelos disponibles con configuraciones de refrigeración de reserva
- Modelos disponibles con registradores gráficos
Especificaciones
Refrigerado por agua | |
Asa izquierda | |
Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación. | |
Enchufe europeo | |
Modelo de puerta con asa a la izquierda | |
98 × 109,9 × 197,3 cm | |
No | |
UE | |
R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC |
740 l | |
Acero inoxidable | |
Sí | |
5 compartimentos interiores | |
Sí | |
62,1 x 86,5 x 139 cm | |
CO2 (instalado en fábrica) | |
Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V. |
Título del producto
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hiw ULT, 5 compartimentos, reserva de CO2 > Asa izquierda, enchufe UE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido