Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCube F740hiw ULT, 5 compartimentos, reserva de LN2
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7160072
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Modelo:
Modelo de puerta con asa a la izquierda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Modelo unitSize
15942421 UE Modelo de puerta con asa a la izquierda cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15942421
Marca: Eppendorf™ F740323131
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Innovador congelador de alta calidad con temperatura ultra baja de menos de 86 °C que ofrece refrigeración ecológica, consumo de energía reducido y una variedad de opciones ajustables.
  • Refrigerantes naturales para refrigeración probada en el futuro
  • Puerto de ventilación automatizado para un rápido reacceso a las muestras
  • Tirador de puerta de diseño ergonómico para un funcionamiento suave y sencillo
  • Control de acceso personalizado para la máxima seguridad de las muestras
  • Sistemas en cascada de compresores de dos etapas probados para condiciones de trabajo a largo plazo
  • El fácil acceso al filtro de aire permite una limpieza regular y mejor rendimiento
  • Ruedas de altas prestaciones para facilitar el movimiento cuando sea necesario
  • Paneles aislados al vacío reforzados con aislamiento de poliuretano
  • Interfaz de usuario intuitiva para facilitar el ajuste y la monitorización de la temperatura así como la exportación de datos a través de USB
  • Cuerpo robusto de acero inoxidable para una alta seguridad de la muestra y una fácil limpieza
  • Cabezal de sonda interno ubicado en el centro del congelador para una medición de temperatura fiable
  • La placa de seguridad bloqueable protege los interruptores de encendido y apagado de alarma para un apagado accidental
  • La reducción del consumo de energía se traduce en menores costes operativos
  • Diseñado para un funcionamiento silencioso para proporcionar mejores
    condiciones de trabajo
  • Aumento de la capacidad de almacenamiento de muestras respecto a sus predecesores en un 14 %
  • Precisión de temperatura optimizada para un almacenamiento seguro de muestras
  • Las puertas interiores aisladas con juntas minimizan la fluctuación de temperatura
    durante el acceso a las muestras
  • Los modelos de interfaz avanzada cuentan con acceso y registro de usuarios únicos para proporcionar la más alta seguridad y protección de muestra
  • El controlador del inversor permite utilizar congeladores en circuitos de 100, 115, 208 y
    230 V con un simple cambio de cable de alimentación
  • Modelos disponibles con 3 o 5 compartimentos interiores para opciones de diseño flexibles
  • Modelos disponibles con puerta exterior izquierda o derecha para mayor tamaño flexibilidad
  • Modelos disponibles con configuraciones de refrigeración por aire o por agua
  • Modelos disponibles con configuraciones de refrigeración de reserva
  • Modelos disponibles con registradores gráficos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Refrigerado por agua
Capacidad (métrico) 740 l
Modelo de puerta Asa izquierda
Material de la cabina Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación.
Ruedas giratorias
Incluye Enchufe europeo
matriz, red, conjunto 5 compartimentos interiores
Modelo Modelo de puerta con asa a la izquierda
Refrigerado por agua
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 98 × 109,9 × 197,3 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 62,1 x 86,5 x 139 cm
Registrador de gráficos No
Sistemas de apoyo LN2 (instalado en fábrica)
tipo de tapón UE
Requisitos eléctricos Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V.
Refrigerante R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC