Learn More
Thermo Scientific™ Cajas criogénicas
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Caja criogénica cuadrada
Caja punta de flecha
Cajas de crioconservación
CryoPlus 1,2,3,4
Tipo:
Caja de acero inoxidable
Caja de cartón de fibra
Rack vertical de fase líquida
Separador de cartón
Admite:
Cajas
Cajas criogénicas
Capac. viales:
25
40
81
100
300
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Beschreibung
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Maximice la capacidad de almacenamiento con las cajas de crioconservación Thermo Scientific.
Cajas de cartón
- Verticales (2 ml con divisor de 100 celdas)
- Cuadradas (2, 4 o 5 ml con divisor de 100 celdas)
- Punta de flecha (2, 4 o 5 ml con divisor de 81 celdas)
Cajas de policarbonato
- Verticales (2 ml con división de 100 u 81 celdas)
- Cuadradas (2 ml con división de 100 o 81 celdas; 4 ml con división de 81 celdas)
Cajas de acero inoxidable†
- Cuadradas (2 o 4 ml)
- Punta de flecha (2 ml)
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Separador de cartón |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Caja criogénica cuadrada |
| Incluye | 25-cell |
| Capac. viales | 25 |
| Admite | Cajas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur