Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.31750kg
Descripción
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.Especificaciones
Naranja | |
No estéril | |
0,37 in |
Hoja para láser con etiqueta de puntos | |
Tubo de 0,5 a 1,5 ml | |
9,55 mm |