Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 0.31750kg
Description
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.Specifications
Morado | |
No estéril | |
0,37 in |
Hoja para láser con etiqueta de puntos | |
Tubo de 0,5 a 1,5 ml | |
9,55 mm |