Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.31750kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17887191
  • 55.20€ / 20 hojas
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
No estéril
0,37 in
Hoja para láser con etiqueta de puntos
Tubo de 0,5 a 1,5 ml
9,55 mm