Learn More
Scilabub™ Guante criogénico
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Descripción
La capa intermedia está hecha de una poliolefina especial y microfibra de poliéster, que es casi el doble de eficaz como aislamiento térmico con un espesor similar al de abajo. Esto minimiza la transferencia de calor sin necesidad de que el guante sea lo suficientemente grueso como para ser molesto. La capa interior es de algodón para proporcionar un uso cómodo. Están fabricados en tallas de acuerdo con lo establecido en la norma EN 420 y se han probado según la EN 388 (2, X, 2, X, ) y tienen niveles 2 de resistencia al frío de contacto y al frío convectivo según la EN 511 y flexibilidad PASS. Evite el contacto con productos a base de alcohol. Para reducir la cantidad de guante entre los dedos, los agujeros de la costura no se han sellado. Aunque en un uso normal esto no ha demostrado ser un problema, los guantes no deben sumergirse en nitrógeno líquido y no es aconsejable utilizarlos a temperaturas por encima de los – 80 °C. Son muy duraderos y conservan su flexibilidad (aunque con un poco de rigidez) durante largos períodos en atmósferas frías. Material exterior de poliimida y poliolefina con un poco de poliéster como relleno y forro de algodón. Fabricado conforme a la norma EN 511. Diseñados para manipular objetos muy fríos, más específicamente, aquellos almacenados en la fase de vapor de nitrógeno líquido (en un intervalo de temperatura de – 120 °C a – 190 °C).
Especificaciones
Color | Azul |
Material | Tejido |
En polvo | Sin talco |
Tipo de producto | Guantes criogénicos |
Tamaño | Grande |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 1/pack |
Resistente a | Agua |