Learn More
Heathrow Scientific™ Etiquetas de poliolefina criogénica Diversified Biotech: hojas
Diseñadas para adherirse sin romperse en condiciones de congelador criogénico. Las etiquetas de poliolefina criogénica Diversified Biotech pueden resistir temperaturas extremas, la ebullición, la esterilización en autoclave, agentes cáusticos y el centrifugado sin desprenderse, agrietarse o degradarse. Disponibles en rollos u hojas de impresora en dos tamaños.
Marca: Heathrow Scientific™ HEALCRY-1200
84.16 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.41220kg
Descripción
Para un etiquetado seguro y sin compromiso de crioviales y microtubos- Etiquetas desechables fabricadas con material de poliolefina químicamente inerte y flexible
- El adhesivo acrílico se adhiere a la mayoría de los plásticos (tubos de PP 100 % puro recomendados), vidrio y metales.
- La combinación única de etiqueta/adhesivo se expande y contrae con las fluctuaciones de temperatura
- Etiquetas precortadas y desprendibles en prácticas hojas de impresora sin atascos
- Etiquetas de 38 x 19 mm perfectas para etiquetado de uso general
- Resistentes a una temperatura de –196 °C a +150 °C
- Condiciones de almacenamiento en congelador criogénico
- Fase de líquido y vapor LN2
- Baños de agua a 100 °C
- Esterilización en autoclave y hornos moderados a 150 °C
- Resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos
- Centrifugación
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Sheet | |
Front | |
Hojas de la impresora | |
Etiquetado de los artículos utilizados junto con almacenamiento criogénico, uso de LN2, centrifugación, esterilización en autoclave, baños de agua y ebullición | |
5 | |
1200/Paq. | |
-320.8°F to +302°F | |
1.5 x 0.75 in. (38 x 19 mm) | |
38.1 mm | |
19 mm |
Acrílico | |
Matte | |
Poliolefina | |
Laser | |
Non-sterile | |
Etiquetado de uso general | |
60 | |
38 x 19 mm | |
De -196 °C a +150 °C | |
1.5 in. | |
0.75 in. |