Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Labels for Cryogenic Storage
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marca: Fisherbrand™ 15910B
13.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Descripción
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Ideales para todas las aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores. Adecuadas para su uso en tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, gradillas, cajas y placas de microtitulación. El adhesivo resiste temperaturas de -196 °C a +121 °C (-321 °F a +250 °F)
- No es necesario que sean autoluminadas
- Las etiquetas más delgadas permiten que los tubos se ajusten a la mayoría de los sistemas de almacenamiento
- Disponibles en una gama completa de colores y tamaños
- Se garantiza que no se caen en condiciones de uso normales (siempre que se sigan las instrucciones del usuario)
- También se ofrecen en hojas compatibles con impresoras láser (consulte los números de catálogo de las series 15-930 y 15-940)
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Especificaciones
Azul | |
Etiqueta criogénica | |
Tubos de 1,5 a 2 ml | |
0,5 x 1,25 in | |
De -321 F a 250 °F | |
6,35 mm (0,5 pulg.) x 12,7 mm (1,25 pulg.) |
Etiqueta | |
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores | |
1000/rollo | |
1,2 x 3,1 cm | |
De -196 °C a +121 °C |