Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Labels for Cryogenic Storage
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
Brand: Fisherbrand™ 15920A
12.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Description
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Ideales para todas las aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores. Adecuadas para su uso en tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, gradillas, cajas y placas de microtitulación. El adhesivo resiste temperaturas de -196 °C a +121 °C (-321 °F a +250 °F)
- No es necesario que sean autoluminadas
- Las etiquetas más delgadas permiten que los tubos se ajusten a la mayoría de los sistemas de almacenamiento
- Disponibles en una gama completa de colores y tamaños
- Se garantiza que no se caen en condiciones de uso normales (siempre que se sigan las instrucciones del usuario)
- También se ofrecen en hojas compatibles con impresoras láser (consulte los números de catálogo de las series 15-930 y 15-940)
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Specifications
Blanco | |
Etiqueta criogénica | |
Tubo de 0,5 a 1,5 ml | |
0.375 in (Diám) | |
De -196 °C a +121 °C | |
0,375 in |
Etiqueta | |
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores | |
1000/rollo | |
De -321 F a 250 °F | |
0.375 in (Diám) | |
0,95 cm |