Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Labels for Cryogenic Storage
GREENER_CHOICE
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marca:  Fisherbrand™ 15920C
68.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17887281
  • 80.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Ideales para todas las aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores. Adecuadas para su uso en tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, gradillas, cajas y placas de microtitulación. El adhesivo resiste temperaturas de -196 °C a +121 °C (-321 °F a +250 °F)
  • No es necesario que sean autoluminadas
  • Las etiquetas más delgadas permiten que los tubos se ajusten a la mayoría de los sistemas de almacenamiento
  • Disponibles en una gama completa de colores y tamaños
  • Se garantiza que no se caen en condiciones de uso normales (siempre que se sigan las instrucciones del usuario)
  • También se ofrecen en hojas compatibles con impresoras láser (consulte los números de catálogo de las series 15-930 y 15-940)
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Especificaciones
Especificaciones
Surtido
Etiqueta criogénica
Tubo de 0,5 a 1,5 ml
1,27 cm (0,375 pulg) de diámetro
De -196 °C a +121 °C
0,375 in
Etiqueta
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
5000/paq.
De -321 F a 250 °F
0.375 in (Diám)
0,95 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers