missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shamrock™ Cryogenic Labels in Rolls for Thermal Printers
These labels are for use with all cryogenic temperatures, provided on rolls of 1000 labels.
40.20€ - 49.10€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Temperaturas criogénicas |
Cantidad | 1000/paquete |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11882651
|
Shamrock™
FCS-59R |
12,7 x 23mm |
40.20€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11802661
|
Shamrock™
FCS-515R |
12,7 x 38 mm |
49.10€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Glove friendly
- Smudge resistant
- Available in two sizes
- 1000 labels per roll
Especificaciones
Blanco | |
Temperaturas criogénicas | |
1000/paquete |