Learn More
BRAND™ Cryotubes, PP, with Internal Thread, Screw Cap with Silicone Seal, BIO-CERT™ Cell Culture Quality, Sterile
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,2 ml
4 ml
Forma del fondo:
Plano, autoestable
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Diseñado para el almacenamiento de material biológico, como microorganismos, células humanas y animales, etc., en la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a la norma DIN EN 285
- Graduados
- Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras
- Estable hasta los – 196 °C
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
- Sin ARNasa, ADNasa, ADN ni endotoxinas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 12,5 mm |
| Tipo de producto | Tubo criogénico |
| Descripción | Esterilizado con radiación γ |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,2 ml |
| Forma del fondo | Plano, autoestable |
| Estilo de rosca | Interno |
| Longitud (métrico) | 36,3 cm |
| Esterilidad | Estéril |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |