Learn More
Brand™ Cryotubes, PP, Internal Thread, Screw cap w Silicone Seal, BIO-CERT™ Cell Cuture Quality, Sterile
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
48 mm
49 mm
Forma del fondo:
Fondo en U
Fondo en U de autoestable
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Graduados
- Diámetro exterior: 12,5mm
- Fondo en U
- Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras.
- Estables hasta los – 196 °C.
- Esterilizados con radiación γ (SAL 10-6) y esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar).
- DIN EN 285, con marcado CE de acuerdo con la directiva IVD 98/79 CE.
- Los tubos criogénicos son estériles y no contienen ARNasa, ADNasa, ADN o endotoxinas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
| Diámetro (métrico) | 12,5 mm |
| Tipo de producto | Tubo criogénico |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2,0 ml |
| Forma del fondo | Fondo en U |
| Material | Polipropileno |
| Graduaciones | Hasta 1,8 ml |
| Sin ARNasa | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |