Learn More
Brand™ Cryotubes, PP, Internal Thread, Screw cap w Silicone Seal, BIO-CERT™ Cell Cuture Quality, Sterile
Código de producto. p-6830055 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
48 mm
49 mm
Forma del fondo:
Fondo en U
Fondo en U de autoestable
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10135500
Marca: Brand™ 114841
Fabricados con polipropileno. Los tubos criogénicos con tapones de rosca interna BRAND™ incluyen una gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para ofrecer una identificación de muestras sencilla. Graduados, fondo en forma de U con un diámetro exterior de 12,5 mm. Estériles y sin ARNasa, ADNasa, ADN ni endotoxinas. Estabilidad de temperatura a - 196 °C y esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar).
  • Fabricados con polipropileno
  • Graduados
  • Diámetro exterior: 12,5mm
  • Fondo en U
  • Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras.
  • Estables hasta los – 196 °C.
  • Esterilizados con radiación γ (SAL 10-6) y esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar).
  • DIN EN 285
  • Los tubos criogénicos son estériles y no contienen ARNasa, ADNasa, ADN o endotoxinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN285
Diámetro (métrico) 12,5 mm
Tipo de producto Tubo criogénico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2,0 ml
Forma del fondo Fondo en U de autoestable
Material Polipropileno
Graduaciones Hasta 1,8 ml
Sin ARNasa
Esterilidad Estéril
Sin ADNasa
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca