Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate Freezers (CRF) are designed with reliability, protection, and data traceability in mind for your sample preparation needs.
Marca: Thermo Scientific™ TSCM17PV
Descripción
For customers in research, cell and gene therapy, vaccine production, and biobanking, the CryoMed Controlled-Rate Freezer (CRF) provides precise, repeatable freezing results that protect samples from intracellular freezing. The CryoMed CRF features enhanced data traceability via a touch screen user interface and offers customizable freezing profiles while supporting 21 CFR part 11 and GMP needs.
Los congeladores de velocidad controlada (CRF) Thermo Scientific CryoMed están diseñados teniendo en cuenta la fiabilidad, la protección y la trazabilidad de los datos para la preparación de muestras y las necesidades de producción de GMP.
Funcionamiento sencillo con trazabilidad de datos mejorada
- La pantalla táctil intuitiva permite una fácil configuración, operación y revisión de un proceso de congelación
- Seis perfiles de congelación preestablecidos y espacio para hasta 14 perfiles de congelación personalizados definidos por el usuario
- La interfaz de usuario de la pantalla táctil integrada registra el uso y los eventos para cumplir con los requisitos de la norma 21 CFR parte 11
- La exportación de datos por USB de los registros de ejecución en archivo .pdf es compatible con la norma 21 CFR parte 11
- Seguridad del usuario: 3 niveles de accesibilidad del usuario
- La función «Run last» permite ejecutar consecutivamente el mismo perfil con solo pulsar un botón
- El software de interfaz para PC permite el funcionamiento remoto, la revisión de las ejecuciones y la creación de perfiles personalizados
Monitorización de la ejecución en tiempo real para la protección de la muestra
- Las temperaturas de la cámara y de la muestra se controlan mediante termopares de tipo T, lo que elimina el tiempo de retardo y proporciona una respuesta en “tiempo real”
- Alarmas estándar para alertar a los usuarios de los fallos de los termopares, el mal funcionamiento del calentador, los límites de temperatura alta/baja, el seguimiento de la temperatura, los fallos de alimentación y la finalización del ciclo
- Contactos de telealarma
- Impresora térmica opcional
Rendimiento de temperatura fiable para un uso de alto rendimiento
- Las válvulas solenoides dobles están diseñadas para equilibrar el volumen de inyección de LN2 para un control preciso de la temperatura y una congelación acelerada
- El indicador de mantenimiento preventivo para la sustitución del solenoide de LN2 limita el tiempo de inactividad
- El control y la uniformidad de la temperatura se consiguen a través de un sistema de anillo de inyección de nitrógeno líquido y de manipulación de aire
- Compatible con las técnicas de limpieza VHP
- Espuma aislante respetuosa con el medio ambiente
- Acero inoxidable tipo 304 con acabado exterior con recubrimiento de pintura en polvo
La garantía varía según la región. Consulte a su representante local para obtener más información
Especificaciones
Congelador de tasa controlada | |
17 L | |
Acero inoxidable | |
CE | |
La garantía varía según la región. Consulte al representante de ventas local para obtener más información. | |
Carga frontal | |
13 x 7 x 12 in (33 x 17,8 x 30,5 cm) | |
Sí | |
Compatible con Thermo Fisher Connect | |
UE | |
<380 | |
69,8 kg |
0,6 pies cúb. | |
De -180 °C a +50 °C | |
Acero con pintura en polvo | |
Interfaz de usuario de pantalla táctil | |
Uso general con impresora | |
24,3 x 37,3 x 21,7 in (61 x 94,7 x 55,1 cm) | |
Exportación de datos a memoria USB | |
Software de interfaz de PC compatible | |
12 A | |
220-230 V, 50/60Hz | |
154 lb |