Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y soportes serie CryoPlus™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Caja de viales de 2 ml
Gradilla vertical
Rack cuadrado, fase de vapor
Rack cuadrado, fase líquida
Rack en punta de flecha, fase de vapor
Rack en punta de flecha, fase líquida
Rack vertical de fase líquida
Incluye:
10 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
11 cajas de acero inoxidable con divisor de 100 celdas
11 cajas de acero inoxidable con divisor de 81 celdas
11 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
12 cajas de acero inoxidable con divisor de 81 celdas
12 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
12 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
13 cajas de acero inoxidable con divisor de 100 celdas
13 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
13 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
4 cajas
5 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
6 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
7 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
7 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
7 cajas de cartón con divisores de 100 celdas
8 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con gradillas y soportes de la serie CryoPlus.
Cajas de cartón
- Verticales (2 ml con divisor de 100 celdas)
- Cuadradas (2, 4 o 5 ml con divisor de 100 celdas)
- Punta de flecha (2, 4 o 5 ml con divisor de 81 celdas)
Cajas de policarbonato
- Verticales (2 ml con división de 100 u 81 celdas)
- Cuadradas (2 ml con división de 100 o 81 celdas; 4 ml con división de 81 celdas)
Cajas de acero inoxidable†
- Cuadradas (2 o 4 ml)
- Punta de flecha (2 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rack vertical de fase líquida |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Para utilizar con (equipo) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Incluye | 5 cajas de cartón (divisor de 100 celdas) |
| Admite | Cajas |
| Capacidad de la gradilla | 5 |