Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers and Frames
Incorpore los elevadores y bastidores de plataforma de fase vapor Thermo Scientific™ CryoPlus™ con sistemas de almacenamiento de crioconservación CryoPlus™ LN2 para obtener una solución de almacenamiento completa.
410.04€ - 746.72€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Altura exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Altura exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10192054
|
Thermo Scientific™
4000056 |
CryoPlus 1, gradilla # 4000005 | 4 in. |
425.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15104649
|
Thermo Scientific™
4000061 |
CryoPlus 1 y 2, racks 4000003, 4000004, 4000011 | 5 in. |
410.04€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10642425
|
Thermo Scientific™
4000063 |
CryoPlus 3, racks 4000001, 4000002 | 3.5 in. |
489.44€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10556654
|
Thermo Scientific™
4000066 |
CryoPlus 4, racks 4000001, 4000002, 40000379 | 3.5 in. |
687.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15196395
|
Thermo Scientific™
4000067 |
CryoPlus 4, racks 4000003, 4000004, 4000011 | 5 in. |
746.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15865232
|
Thermo Scientific™
4000068 |
CryoPlus 4, gradillas 4000005 | 4 in. |
521.60€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Incorporate Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers and Frames with CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage systems for a complete storage solution.
Vertical
- 5.0 inch riser for rack model no. 4000011
Square
- 3.5 inch riser for rack model no. 4000001
- 3.5 inch riser for rack model no. 4000002
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000005
- 5.0 inch riser for rack model no 4000003
- 5.0 inch riser for rack model no. 4000004
SUC-1 (Canister Cane Storage)
- 3.5 inch riser for rack model no. 4000379
Arrowhead
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000097
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000100
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000101
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000108
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000109
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000110
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000111
Frames
- Bag capacity 50mL, Fenwal 4R9951, 6 places for cassettes
- Bag capacity, 250mL, Fenwal 4R5461, 4 places for cassettes
- Bag capacity, 500mL, Fenwal 4R5462, 4 places for cassettes
- Warranty varies by country, please contact us for details
Especificaciones
Elevador | |
500 mL | |
Gradillas |