Learn More
MP Biomedicals™ Dimetilsulfóxido Cryopres™ (>99,9 % de DMSO USP para crioconservación)
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
Descripción
- Dimetilsulfóxido (DMSO) Cryopres USP, Ph. farmacopea Estéril con filtro
- Dimetilsulfóxido de Cryopres utiliza comúnmente en la crioconservación celular, junto con el glicerol, para evitar daños a la membrana celular durante la congelación
- Certificado completo de análisis disponible en cada lote de producción, junto con información completa sobre la formulación
- Producido conforme a los estándares más estrictos del sector para asegurar resultados superiores
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Crioconservación |
| Cantidad | 50 mL |
| Grado de pureza o calidad | 0.999 |
| Contenido y almacenamiento | De 15 a 30 °C, desecar, almacenar bajo nitrógeno |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.