Learn More
Epredia™ Dispositivo de sujeción para muestras CryoStar™ NX 70, 30 mm, color verde
Choose between multiple available colors for Epredia™; CryoStar™ Cryostat Specimen Chucks.
Marca: Epredia™ 715620
90.72 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Dispositivo de sujeción para muestras de 60 mm, aluminio | |
Dispositivos de sujeción para muestras | |
Serie HM 560 |