Learn More
Eppendorf™ Viales CryoStorage, 3D SafeCode
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 mL
1 ml
1,5 mL
2,0 ml
4,0 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
paquete de 960
Descripción
- Codificado en 3 niveles para permitir una identificación segura de las muestras
- La función de corrección de errores ECC 200 permite leer de forma segura hasta un 30 % de los códigos dañados
- Intervalo de temperatura: De -196 °C (fase gaseosa de LN2) a +121 °C
- Fabricados en polipropileno de alta calidad en salas limpias, conforme a lo establecido en la Clase VIII, para conseguir el mayor nivel de pureza de muestras posible
- Tapados y colocados en gradillas previamente para una manipulación más cómodo
- Si lo necesita, podrá encontrar más información acerca de estos viales en el sitio web de Eppendorf
- Importación directa en el software Eppendorf eLABInventory y eLABJournal para una manipulación más cómoda
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 0,5 mL |
| N.° por paquete | 96 |
| Sin ARNasa | Sí |
| Sin ADNasa | Sí |
| Código de barras | 2D SafeCode |
| Cantidad | 960 viales (10 gradillas de 96 viales) |
| Tipo de producto | Sistemas de viales Cryobank con codificación |