Learn More
Fisherbrand™ Hojas de etiquetas Cryotags™
Hojas de etiquetas adhesivas para un etiquetado seguro y sin compromiso de los tubos criogénicos y otros equipos de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
60.98 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.66000kg
Descripción
- Resistencia de temperatura de − 196 ° hasta + 150°C
- Fase de líquido y vapor LN2, baños de agua a 100 °C y esterilización en autoclave y estufas moderadas a 150 °C
- Químicamente inertes y resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos
- Se adhiere a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales sin desprenderse, agrietarse ni degradarse
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
- 20 hojas por paquete
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
None | |
Matte | |
Poliolefina | |
Labels | |
Etiquetado seguro | |
3 de ancho; 10 de largo | |
20 hojas/paquete | |
67 x 25 mm | |
67 x 25 mm |
Acrílico | |
Blanco | |
Sheet | |
Single-side Printable | |
Non-sterile | |
Gradillas y cajas | |
119 | |
600/Paq. | |
De -196 °C a +150 °C |