Learn More
Epredia™ Accesorios para criostatos Cryotome™
Código de producto. 12668036 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Caja criogénica circular de 10 mm
Cajas criogénicas de criostato, 25 mm, anular con asa
Cajas criogénicas de criostato, 25 mm de diám., sombreadas
Cajas criogénicas de criostato, 35 mm, anular con asa
Cajas criogénicas de criostato, 40 mm de diám., sombreadas
Cubierta de barra criogénica
Estante ancho
Estante de herramientas
Estante estrecho
Extractor de calor, estándar
Pincel ancho (residuos)
Pincel estrecho
Para utilizar con (equipo):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 12668036
Marca: Epredia™ 77210151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E CryotomeTM con los accesorios para criostatos Epredia™ CryotomeTM.
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E Cryotome™ con los accesorios para criostatos Thermo Scientific™ Cryotome™.
  • El extractor de calor de varias posiciones se incorpora en un eje vertical y permite una congelación homogénea y una fácil retirada de la muestra; se puede poner en funcionamiento en todas las posiciones de la barra de congelación.
  • Se reduce el tiempo de congelación si la platina de congelación y el tejido se colocan en la placa Peltier activa.
  • El disco de congelación se utiliza junto con el extractor de calor para el aplanamiento y congelación de las muestras de tejido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cajas criogénicas de criostato, 35 mm, anular con asa
Para utilizar con (equipo) FSE/FE/SME/E
Diámetro (métrico) 35 mm