Descripción
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E Cryotome™ con los accesorios para criostatos Thermo Scientific™ Cryotome™.
- El extractor de calor de varias posiciones se incorpora en un eje vertical y permite una congelación homogénea y una fácil retirada de la muestra; se puede poner en funcionamiento en todas las posiciones de la barra de congelación.
- Se reduce el tiempo de congelación si la platina de congelación y el tejido se colocan en la placa Peltier activa.
- El disco de congelación se utiliza junto con el extractor de calor para el aplanamiento y congelación de las muestras de tejido.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cajas criogénicas de criostato, 40 mm de diám., sombreadas |
| Para utilizar con (equipo) | FSE/FE/SME/E |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |