Learn More
Thermo Scientific™ Etiquetas para criogenización
Identifique de forma sencilla y permanente muestras y cajas de almacenamiento con las etiquetas para criogenización Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ 5040-0002
44.80 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Descripción
Identifique de forma sencilla y permanente muestras y cajas de almacenamiento con las etiquetas para criogenización Thermo Scientific™.
- Etiquetas de tejido de 25 x 50 mm
- Compatibles con marcadores o bolígrafos.
- Diseñadas específicamente para su uso a temperaturas ultra bajas.
- Se adhieren al plástico y al cartón sin encogerse ni despegarse.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
No estéril | |
25 x 50 mm |
Baja temperatura | |
Paño de nailon | |
Sí | |
0/1 V |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7437914010 | Certificado de conformidad | 17/03/2025 | 5040-0002 |
7349721010 | Certificado de conformidad | 15/03/2025 | 5040-0002 |
7328379010 | Certificado de conformidad | 15/03/2025 | 5040-0002 |
7452394010 | Certificado de conformidad | 15/03/2025 | 5040-0002 |
7335226010 | Certificado de conformidad | 14/03/2025 | 5040-0002 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers