Learn More
Multiroir™ Cajas de almacenamiento Minimax de poliestireno de cristal
Utilice cajas de almacenamiento de poliestireno de cristal Multiroir™ Minimax para sus necesidades de almacenamiento y transporte. El poliestireno similar al vidrio transparente le permite visualizar el contenido claramente desde el exterior. Las cajas se entregan junto con un kit de separadores para la organización adicional de contenido.
Marca: Multiroir™ 42035
Descripción
- Transparentes como el vidrio
- Se suministra completo con kit de separador
- Diversas capacidades
Especificaciones
Transparente | |
Rectangulares | |
6 unidad | |
228 mm |
Poliestireno | |
Archivador de portaobjetos Shandon | |
228 x 178 x 72 mm | |
72 mm |