Learn More
Multiroir Controlec™ Cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal
Vea el contenido de los cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal Multiroir Controlec™ gracias a su fabricación con poliestireno transparente. Los cajones también disponen de un conjunto deslizante, con divisores disponibles por separado.
29.80€ - 52.85€
Especificaciones
Descripción | Tipo de mango: Conjunto deslizante |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Forma | Rectangulares |
Tipo de producto | Cajón |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11768303
|
Multiroir Controlec™
11103MU07000C |
7 kg |
52.85€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11798283
|
Multiroir Controlec™
11101MUO19TR |
1,9 kg |
29.80€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Visibilidad total
- Cristal de polipropileno transparente, como el vidrio
- Conjunto deslizante
- Separadores de cajones disponibles por separado
Especificaciones
Tipo de mango: Conjunto deslizante | |
Poliestireno | |
Cajón |
Transparente | |
Rectangulares | |
1 unidad |