Learn More
Multiroir™ Caja de laboratorio de transmisión de poliestireno de cristal
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,09 L
0,2 L
0,42 L
1,3 L
3,7 L
10,85 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Transparente, apilable y altamente resistente a luz ultravioleta
- Soporte de etiquetas integrado
- Plástico químicamente inerte
- Calidad para el contacto con alimentos
- Los fondos y las partes superiores tienen relieves macho-hembra que bloquean el apilamiento y proporcionan una estabilidad de almacenamiento perfecta
- Las estrictas tolerancias de colocación de la tapa en la base garantizan un buen sellado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,2 L |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Conservación, almacenamiento y presentación de productos |
| Tipo de producto | Caja de laboratorio de transmisión |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60 × 50 mm (L × Al) |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Longitud (métrico) interior | 85 mm |
| Mostrar más |