Learn More
Multiroir™ Caja de laboratorio de transmisión de poliestireno de cristal
Código de producto. 11732944
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,09 L
0,2 L
0,42 L
1,3 L
3,7 L
10,85 L
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 10
Product Code. 11732944
missing translation for 'mfr': Multiroir™ 45103
Edge
Utilice estas cajas para una gran variedad de necesidades de almacenamiento. Las cajas de laboratorio de transmisión de poliestireno de cristal Multiroir™ son ideales para conservación, almacenamiento y presentación de productos. Las cajas se han fabricado con poliestireno de cristal, un material resistente obtenido mediante la polimerización de monómero de estireno CH2 = CH-Ph.
  • Transparente, apilable y altamente resistente a luz ultravioleta
  • Soporte de etiquetas integrado
  • Plástico químicamente inerte
  • Calidad para el contacto con alimentos
  • Los fondos y las partes superiores tienen relieves macho-hembra que bloquean el apilamiento y proporcionan una estabilidad de almacenamiento perfecta
  • Las estrictas tolerancias de colocación de la tapa en la base garantizan un buen sellado
Specifications
Capacidad (métrico) 0,42 L
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Conservación, almacenamiento y presentación de productos
Tipo de producto Caja de laboratorio de transmisión
Cantidad 10/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 120 × 50 mm (L × Al)
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud (métrico) interior 115 mm
Anchura (métrico) 90 mm
Altura (métrico) 50 mm
Altura (métrico) interior 43 mm
Peso (métrico) 0,08 kg
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.